Drukuj
VWR®, jednorazowe wkłady do zbiorników, klasa medyczna
Dostawca: VWR Collection
734-2943EA 4550 PLN
734-2943 734-2944 734-2945 734-2946 734-2947 734-2948 734-2949 734-2950 734-2951 734-2952 734-2953 734-2954
VWR®, jednorazowe wkłady do zbiorników, klasa medyczna
Worki Worki na media medyczne, biotechnologiczne
Te wykładziny zbiornika są jednorazowymi workami z otwartą górą, zaprojektowane do umieszczenia w naczyniach cylindrycznych.
  • Brak konieczności czyszczenia po przygotowaniu mediów
  • Folia wielowarstwowa klasy medycznej
  • Do zastosowań bioprocesowych
  • Dostarczane w wersji sterylnej (sterylizacja radiacyjna) i gotowe do użycia
Worki te są stosowane jako wkładka w zbiorniku, aby uniknąć czyszczenia po przygotowaniu podłoża i buforu. Po zainstalowaniu wkładki Tank Liner i napełnieniu jej płynem, do zbiornika można dodać proszek i rozpocząć proces mieszania z wykorzystaniem górnego mieszadła. Po zakończeniu mieszania możliwe jest pompowanie zmieszanego płynu do sterylnych worków przy użyciu sterylnego filtra w celu uzyskania sterylnych mediów i buforów.
Wykłady do zbiorników są wykonane z czystej wielowarstwowej folii klasy medycznej, zaprojektowanej do zastosowań w procesach biologicznych. Warstwa stykająca się z płynem to LLDPE klasy medycznej. Aby zminimalizować dyfuzję gazu, warstwa EVOH jest współwytłaczana pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną warstwą. Zewnętrzna, bezkontaktowa warstwa wytrzymałościowa jest uformowana z poliamidu i jest współwytłaczana z polietylenem w celu utworzenia warstwy łączącej.
Dostępne zarówno w wersji 2D, jak i 3D. Wykładziny Tank Liner dostarczane są w wersji po sterylizacji radiacyjnej i gotowe do użycia.
Certyfikaty: Folia worka jest klasy VI USP i wolna od składników pochodzenia zwierzęcego (ADCF).
Informacje do zamówienia: Firma VWR® jest również w stanie dostarczyć wykładziny zbiornikowe dostosowane do potrzeb klienta. Worki mogą być wykonane na prawie wszystkie zbiorniki do 1500 litrów, opcjonalnie odpływ dolny. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania, odwiedź stronę vwr.com/single-use.