Drukuj
Roztwór redukujący do elektrod ORP
Dostawca: Hach
HACH2965349EA 260 PLN
HACH2965349
Roztwór redukujący do elektrod ORP
Elektrolity Roztwory do przechowywania elektrod
Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.