Drukuj
Naczynie do hodowli tkanek, Magenta
Dostawca: Merck
V8505-100EA V8505-25EA
SIALV8505-100EAEA 2230 PLN
SIALV8505-100EA SIALV8505-25EA
Naczynie do hodowli tkanek, Magenta
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
Korpus z poliwęglanu z zakrętką z PP.
  • Zaprojektowany do niezniszczalnego i długotrwałego użytkowania
  • Idealny do hodowli tkanek roślinnych