Drukuj
Cyfrowy licznik czasu, dwa kanały, 580CE
Dostawca: Moineau
MOIN0580CEEA 446 PLN
MOIN0580CE
Cyfrowy licznik czasu, dwa kanały, 580CE
Minutniki Minutniki cyfrowe
Digital timer with two channels and two display lines.
  • Timing capacity: 100 hours
  • Counts down and up
  • Memory for both channels
  • Adjustable alarm volume
  • Acoustic and visual alarm
Weight: 85 g
Dodatkowe informacje: Supplied with stand, clamp and magnet. Batteries (2× AAA) need to be ordered separately.