Drukuj
Roztwory buforowe pH, odniesione do 20 °C, identyfikowalne z SRM z NIST, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
33544-1L 33545-1L 33547-1L 33643-10L-VP 33646-10L-VP 33648-10L-VP 33646-500ML 33643-100ML 33643-5L-VP 33646-100ML 33646-5L-VP 33648-500ML 33643-1L 33643-500ML 33643-6X1L 33646-1L 33646-6X1L 33648-1L 33648-6X1L 31044-1L 31044-6X1L 31045-1L 31045-6X1L 31046-1L 31046-6X1L 33544-6X1L 33545-6X1L 33547-6X1L 31045-100ML
33544-1LEA 290 PLN
33544-1L 33545-1L 33547-1L 33643-10L-VP 33646-10L-VP 33648-10L-VP 33646-500ML 33643-100ML 33643-5L-VP 33646-100ML 33646-5L-VP 33648-500ML 33643-1L 33643-500ML 33643-6X1L 33646-1L 33646-6X1L 33648-1L 33648-6X1L 31044-1L 31044-6X1L 31045-1L 31045-6X1L 31046-1L 31046-6X1L 33544-6X1L 33545-6X1L 33547-6X1L 31045-100ML
Roztwory buforowe pH, odniesione do 20 °C, identyfikowalne z SRM z NIST, Fluka™
Bufory Bufory pH
  • Citrate and phosphate buffer solutions contain fungicide
  • Traceable to SRM from NIST and PTB