Drukuj
Lejki z krótkim trzpieniem, Corning
Dostawca: Corning
6120P-50 6120P-40 6120P-30 6120P-150 6120P-120 6120P-75 6120P-100
CORN6120P-50EA 177 PLN
CORN6120P-50 CORN6120P-40 CORN6120P-30 CORN6120P-150 CORN6120P-120 CORN6120P-75 CORN6120P-100
Lejki z krótkim trzpieniem, Corning
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Funnels, made of durable PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for use with standard filter paper
Allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.