Drukuj
Kwas ortofosforowy(V) 85,0, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas fosforowy(V)
MQ100
5.43828.0250 5.43828.0100
5.43828.0250EA 1170 PLN
5.43828.0250 5.43828.0100
Kwas ortofosforowy(V) 85,0, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Temp. Wrzenia: 158
Temp. topnienia: 21
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Jednostka: 1805
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,07344
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Alkalimetric) ≥85,0%
Identity Passes Test
Colour ≤10 Hazen
Insoluble matter ≤10 ppm
Aluminium (Al) ≤0,020 ppm
Calcium (Ca) ≤0,050 ppm
Copper (Cu) ≤0,025 ppm
Iron (Fe) ≤0,020 ppm
Pottasium (K) ≤0,050 ppm
Magnesium (Mg) ≤0,020 ppm
Sodium (Na) ≤0,10 ppm
HPLC gradient suitability test (220, 254 and 280 nm) ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%