Drukuj
Wyściółki rękawic, nylon
Dostawca: WELLS LAMONT
M555L M555M M555S M555XL
112-6236EA 0 PLN
112-6236 112-6235 112-6234 112-6237
Wyściółki rękawic, nylon
Rękawice
Te wielokrotnego użytku pełno palcowe wkładki do rękawic wykonane są w 100% z ciągłego nylonu.
  • Cienkie i wygodne
  • W pełni nadający się do prania do 30 razy bez skurczenia, zmniejszając koszty wymiany i usuwania odpadów
  • Oburęczne
  • Mankiety z kolorowymi kodami (w zależności od rozmiaru)
Category II and III for particulates based on particle size. P>0,3 µm/sq. ft. = Category II. P>0,5 µm/sq. ft. = Category III.