Zestawy odczynników azotowo-azotanowych, LR
Dostawca: Hach
2429800
2245100
705-0132EA
836
PLN
705-0132
HACH2245100
Zestawy odczynników azotowo-azotanowych, LR
Zestawy do testów środowiskowych
For determination of nitrogen-nitrate by the cadmium reduction method.