Drukuj
Kolby do hodowli komórkowych, powierzchnia odpychająca komórki, CELLSTAR®
Dostawca: Greiner Bio-One
690985_20 658985_15 660985_5
GREI690985_20EA 1470 PLN
GREI690985_20 GREI658985_15 GREI660985_5
Kolby do hodowli komórkowych, powierzchnia odpychająca komórki, CELLSTAR®
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
Te sterylne kolby do hodowli komórek PS mają powierzchnię odpychającą komórki, aby skutecznie hamować przyczepianie się komórek. Osiągnięta dzięki chemicznej modyfikacji polimeru powierzchnia nie ulega degradacji ani ługowaniu w typowych warunkach hodowli komórkowej, co stanowi idealny substrat do eksperymentów na natywnych hodowlach komórkowych.
  • Skutecznie hamuje adhezję komórek
  • Sterylne
  • Ze standardową lub filtrowaną zakrętką
Charakteryzująca się niską przyczepnością do komórek, powierzchnia odpychająca komórki jest idealna do takich zastosowań, jakWięcej informacji o produkcie