Drukuj
Podstawa z obciążnikiem, seria Orion™ Star A
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Orion™ Star™
ORIOSTARA-HBEA 368 PLN
ORIOSTARA-HB
Podstawa z obciążnikiem, seria Orion™ Star A
Statywy do elektrod
This weighted base can be used with the meter-attached electrode stand for independent stand use and compatibility with any meter system.