Drukuj
VWR® Zlewki, plastikowe
Dostawca: VWR Collection
213-3915EA 113 PLN
213-3915 213-3916 213-3917 213-3918 213-3919 213-3920 213-3921 213-3922
VWR® Zlewki, plastikowe
Zlewki
PP, prześwitujące.
  • Wytłoczona podziałka
  • Możliwość układania w stos
  • Autoklawowalna w temperaturze 121 °C
  • Z wylewem
Zlewka wysokiej jakości do codziennego użytku Idealne do ogólnego użytku laboratoryjnego.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904