Drukuj
Stacja robocza do wielu eksperymentów StarFish
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
505-80020-00 505-80025-00 505-80026-00 505-80040-00 505-80042-00 505-81010-00 505-81050-00 505-81060-00 505-81000-00 505-81001-00 505-80001-00
442-0614EA 1420 PLN
442-0614 442-0619 442-0620 442-0624 442-0626 442-0645 442-0649 442-0650 442-0643 442-0644 442-0604
Stacja robocza do wielu eksperymentów StarFish
Mieszadła Mieszadła magnetyczne z grzaniem
Przekształca mieszadło magnetyczne w stację roboczą wielu eksperymentów, poprawia wydajność twojego laboratorium; używasz tylko jednego mieszadła magnetycznego z grzaniem wykonując kilka eksperymentów. Idealne dla prostych eksperymentów ogrzewania/mieszania lub bardziej złożonych aplikacji takich jak syntezy, koncentracje, ekstrakcje i destylacje. Akceptowany jest szeroki zakres standardowego szkła laboratoryjnego włączając fiolki, próbówki, zlewki i kolby okrągłodenne. Gama wkładek od małych fiolek do 250 ml kolb okrągłodennych.
  • Moce mieszanie i ogrzewanie na wszystkich stanowiskach
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable