Drukuj
VWR®, kolby Erlenmeyera, z wąską szyjką, do dużych obciążeń
Dostawca: VWR Collection
214-0421EA 338 PLN
214-0421 214-0422 214-0423 214-0424 214-0425
VWR®, kolby Erlenmeyera, z wąską szyjką, do dużych obciążeń
Kolby Kolby Erlenmeyera
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Odporny na chemikalia i szok termiczny
  • Podziałka objętości i obszar oznakowania
Wytrzymałe kolby mają lepszą stabilność mechaniczną niż standardowe produkty ze względu na grubsze ścianki. Wzmocnione brzegi zwiększają odporność na wstrząsy i zmniejszają ryzyko pęknięcia. Ze względu na zwiększoną grubość ścianki odporność na gwałtowne zmiany temperatury nie jest tak dobra, jak w przypadku standardowych produktów, dlatego zaleca się powolne i równomierne ogrzewanie.