Drukuj
VWR®, zlewki, niski kształt, wytrzymałe
Dostawca: VWR Collection
213-0462EA 290 PLN
213-0462 213-0476 213-0477 213-0478 213-0479 213-0480 213-0481
VWR®, zlewki, niski kształt, wytrzymałe
Zlewki
Szkło borokrzemowe 3.3, z wylewem.
  • Odpornosć na szok chemiczny i termiczny Trwała matowa powierzchnia do oznakowania oraz biała podziałka Specjalnie zaprojektowany wylew
Wytrzymałe zlewki dzięki grubszym ścianką posiadają lepszą stabilność mechaniczną niż standardowe produkty Wzmocnione krawędzie zwiększają odporność na wstrząsy i zmniejszają ryzyko stłuczenia Poprzez zwiększoną grubość ścianek nie wykazują dobrych właściwości przy potrzebie gwałtownych zmian temperatury, zalecane do powolnego i jednolitego podgrzewania.