Drukuj
VWR®, butelki na odczynniki, wąska szyjka, ze standardowymi korkami z uziemieniem
Dostawca: VWR Collection
215-3859EA 114 PLN
215-3859 215-3860 215-3861 215-3862 215-3863 215-3864 215-3865 215-3866
VWR®, butelki na odczynniki, wąska szyjka, ze standardowymi korkami z uziemieniem
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło borokrzemowe 3.3, zgodne z normą ISO 4796.
  • Wysoka odporność na chemikalia oraz szok termiczny
  • Dostępne w pojemnościach od 10 do 2000 ml
  • Szklany korek i szlif
These reagent bottles have a precise ground neck to ensure a water- and air-tight connection between the bottle and the glass stopper. All components are made from borosilicate 3.3 glass and are, therefore, ideal for the storage of aggressive and hot media.