Ficyna z drzewa figowego
Dostawca: MP Biomedicals
0219876105
0219876125
0219876180
ICNA0219876105EA
465
PLN
ICNA0219876105
ICNA0219876125
ICNA0219876180
Ficyna z drzewa figowego
Enzymy
- EC 3.4.22.3
- Refined ficin FSM200
- Activity: >200 Bapa-U/gr hygroscopic