Kwas dietylenotriaminopentaoctowy ≥90%, white powder
Dostawca: MP Biomedicals
|
Uwaga
|
0215147825
0215147883
0215147891
ICNA0215147825EA
195
PLN
ICNA0215147825
ICNA0215147883
ICNA0215147891
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy ≥90%, white powder
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy
Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid is used as a chelating agent. Diethylenetriaminepentaacetic acid may be used to synthesize chitosan (CH)-gadolinium (Gd) diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) conjugates.
- Presentation: White Powder
- pH: 2.27 (Lit.)
- Soluble in 1 M hydrochloric acid (50 mg/mL) & water.
- Storage temperature: Store at Room Temperature (15-30 °C)
pH: 2.27
Formuła:
C₁₄H₂₃N₃O₁₀ Temp. topnienia: 219…220 °C (lit.) Gęstość: 1,770 g/mL (lit.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004289 Numer CAS: 67-43-6 ADR: 9,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test | Passes |
Purity | ~90% |
FTIR | Conforms to Standard |