Drukuj
Hydrolizat drożdżowy enzymatyczny z drożdży piwowarskich
Dostawca: MP Biomedicals
0210330480 0210330405 0210330425
ICNA0210330480EA 14430 PLN
ICNA0210330480 ICNA0210330405 ICNA0210330425
Hydrolizat drożdżowy enzymatyczny z drożdży piwowarskich
Media do mikrobiologii Materiały podstawowe dla mikrobiologii
Yeast hydrolysate enzymatic is an autolysed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components, carbohydrates, and B Complex vitamins natural to yeast.
  • Brown powder
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable