Drukuj
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Nitrotough™ N230B i N250B
Dostawca: Marigold (Ansell)
200QB0580 200QB0589 200QB0588
MARG200QB0580EA 590 PLN
MARG200QB0580 MARG200QB0589 MARG200QB0588
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Nitrotough™ N230B i N250B
Rękawice
Te krojone i szyte rękawice z dzianiny bawełnianej są dostępne z powłoką ¾ lub pełną powłoką nitrylową.
  • Splot podszewki w 100% z bawełny
  • Elastyczny dzianinowy krój zapewnia idealne dopasowanie
  • Bardzo dobra odporność na ścieranie, olejoodporność
  • Optymalny komfort i elastyczność
  • Doskonała zręczność
  • Idealna alternatywa dla rękawic z PVC i jasnej skóry
Typowe zastosowania to: Montaż i wykończenie, ogólna strona i konserwacja fabryczna, produkcja i obróbka lekkich metali, produkcja metali, kontrola jakości.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4111A); kat. II