Drukuj
Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
8387.5000EA 735 PLN
8387.5000 8387.9200
Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Kerosene - CAS 64742-47-8
Temp. Wrzenia: 194…250 °C
Temp. Zapłonu: 70 °C
Numer CAS: 64742-47-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling Range 194 - 250 °C