Drukuj
chlorek sodu BP, Ph. Eur., JP, USP, pure
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
141659.0416 141659.1211 141659.1214
APPC141659.0416EA 749 PLN
APPC141659.0416 APPC141659.1211 APPC141659.1214
chlorek sodu BP, Ph. Eur., JP, USP, pure
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1413
Temp. topnienia: 801
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Klasyfikacja Merck : 14,08599