Drukuj
Rękawice odporne na chemikalia i zimno, Tricotril® Winter 738
Dostawca: KCL by Honeywell
738.8 738.9 738.10 738.11
KCHL738.8EA 7080 PLN
KCHL738.8 KCHL738.9 KCHL738.10 KCHL738.11
Rękawice odporne na chemikalia i zimno, Tricotril® Winter 738
Rękawice
Tricotril® Winter 738 jest wytwarzany w specjalnym procesie produkcyjnym i składa się z uszczelnionej warstwy nitrylowej na wełnianej wyściółce. Pozwala to na wydajną pracę w niskich temperaturach (do -20 °C) lub przy zimnych przedmiotach. Rękawica zapewnia również dobrą ochronę termiczną do +100 °C.
  • Ciepła bezszwowa wełniana wyściółka z przyjaznym dla skóry, bezrozpuszczalnikowym klejem
  • Wełniana wkładka jest mocowana później do gotowej rękawicy, aby zapewnić maksymalną ochronę
  • Dobre właściwości antystatyczne i elektrostatyczne
  • Krótkotrwała ochrona przed zimnem do -50 ° C
  • Szeroka odporność chemiczna, wysoka odporność mechaniczna
  • Dobra przyczepność podczas obsługi tłustych i oleistych części
  • Nie zawiera naturalnego lateksu
Typowe zastosowania to: Przemysł chemiczny, konserwacja, przemysł spożywczy, czyszczenie przemysłowe, petrochemikalia, praca w obszarach zimnych, praca w obszarach z chwilowymi zagrożeniami związanymi z parą, obsługa zanieczyszczonych ciężkich części i prace galwaniczne.
Certyfikaty: EN ISO 3741- Type A (AJKLOPT), EN 388 (3121X), EN 407 (X1XXXX); Kat. III; AQL <0,65
Dopuszczone do kontaktu z żywnością