Drukuj
Sucralose 98%, powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Trichlorosucrose, (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(((2R,3S,4S,5S)-2,5-Bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)oxy)-5-chloro-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol, 1-(1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-D-fructofuranosyl)-4-chloro-4-deoxy-alpha-D-galactopyranoside
J66736.18 J66736.22 J66736.30
J66736.18EA 678 PLN
J66736.18 J66736.22 J66736.30
Sucralose 98%, powder
Sucralose
A synthetic sweetener approximately 600 times sweeter than sucrose. Activates T1R2/T1R3 sweet taste receptors on enteroendocrine cells
Formuła: C₁₂H₁₉Cl₃O₈
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03648615
Numer CAS: 56038-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 259-952-2
Klasyfikacja Merck : 14,8880
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (unspecified) 97,5%
Optical Rotation +84 to +88°, c=1 in water