Drukuj
Zlewki, kwarcowe, wysokie, z dziobkiem
Dostawca: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
75230 75231 75222 75223 75224 75225 75226 75227 75228 75229
TSLA75230EA 116 PLN
TSLA75230 TSLA75231 TSLA75222 TSLA75223 TSLA75224 TSLA75225 TSLA75226 TSLA75227 TSLA75228 TSLA75229
Zlewki, kwarcowe, wysokie, z dziobkiem
Zlewki
Szkło kwarcowe, z wylewem.
  • Wysoka odporność na szok termiczny przy niskiej rozszerzalności cieplnej
  • Wysoka transmisja z zakresu UV do zakresu IR
  • Wysoka odporność chemiczna i czystość
  • Wysokie właściwości izolacji elektrycznej
  • Wysoka odporność na promieniowanie
  • Odporność na wysoką temperaturę i temperaturę mięknienia
Połączenie specjalnych właściwości termicznych, elektrycznych, chemicznych, mechanicznych i optycznych w jednym materiale sprawia, że szkło kwarcowe jest niezbędne do zastosowań w high-tech.