Drukuj
Fiolki na próbki, z zakrętką wyłożoną PTFE, KIMBLE®
Dostawca: DWK Life Sciences
SP60940A-12 SP60940A-8 SP60940A-16 SP60940A-24 SP60940A-4
SCERSP60940A-12EA 2130 PLN
SCERSP60940A-12 SCERSP60940A-8 SCERSP60940A-16 SCERSP60940A-24 SCERSP60940A-4
Fiolki na próbki, z zakrętką wyłożoną PTFE, KIMBLE®
Vialki
These vials are made from clear KIMAX® KG-33 borosilicate glass.
  • Closed top white PTFE closures, attached
  • The 16 ml size complies with EPA 600 series methods