Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-724
Dostawca: Ansell
11-724/9 11-724/10 11-724/8 11-724/11 11-724/7 11-724/6
ANSE11-724/9EA 722 PLN
ANSE11-724/9 ANSE11-724/10 ANSE11-724/8 ANSE11-724/11 ANSE11-724/7 ANSE11-724/6
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-724
Rękawice
Te dzianinowe bezszwowe wkładki z przędzą technologiczną INTERCEPT™ i powłoką PU łączą doskonałą elastyczność i dopasowanie z optymalną ochroną przed przecięciem.
  • Najlepsza w swojej klasie ochrona przed przecięciem i większy komfort i zręczność
  • Powłoka na dłoni poprawia chwyt pracownika i wydłuża żywotność rękawicy w warunkach abrazyjnych
  • Niepowlekany tył pozwala dłoni oddychać
  • Szara powłoka ukrywa brud w środowiskach z narażeniem na brud
INTERCEPT ™ to wyspecjalizowana technologia dziania, która łączy sztuczne, syntetyczne i naturalne włókna w wysokiej jakości przędzy. Zapewnia to wysoki poziom ochrony dzięki wyjątkowej wygodzie i zręczności.
Idealne do montażu części metalowych i elementów, pras z metali lekkich, konserwacji, wtrysku i formowania tworzyw sztucznych oraz do montażu podstawowego.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4342B); Kat. II