Drukuj
Rękawice przemysłowe, olejoodporne, HyFlex
Dostawca: Ansell
11-948/10 11-948/7 11-948/8 11-948/9 11-947/7 11-947/8 11-947/9 11-947/10 11-947/11 11-948/11
ANSE11-948/10EA 1270 PLN
ANSE11-948/10 ANSE11-948/7 ANSE11-948/8 ANSE11-948/9 ANSE11-947/7 ANSE11-947/8 ANSE11-947/9 ANSE11-947/10 ANSE11-947/11 ANSE11-948/11
Rękawice przemysłowe, olejoodporne, HyFlex
Rękawice
Te bezszwowe dzianinowe wkładki z przędzą w technologii Intercept™ mają powłokę zanurzaną w ¾ lub w całości z nitrylu.
  • Doskonała odporność na ścieranie
  • Dobra odporność na przecięcie
  • Bardzo dobre właściwości chwytne dzięki mikro wykończeniu powłoki nitrylowej
  • Elastyczny i wygodny
  • Powłoka odporna na pozostałości olejów i smarów obecnych na obrabianych częściach
Intercept™: Specjalistyczna technologia dziania, która łączy włókna inżynieryjne, syntetyczne i naturalne w przędze o wysokiej wydajności. Zapewnia to wysoką ochronę przy wyjątkowym komforcie i zręczności.
Fortix® Technology: Cienka, sprężysta i oddychająca powłoka z pianki nitrylowej, która znacznie wydłuża żywotność rękawicy i poprawia komfort w zastosowaniach ściernych.
Ansell Grip Technology ™ zapewnia przyczepność „w stylu gekona” w niesprzyjających warunkach.
Technologia Ripel ™ tworzy nieprzepuszczalną dla cieczy warstwę w stylu dzianinowych rękawic, która zapobiega kontaktowi oleju lub smaru nawet przypadkowego ze skórą użytkownika.
Typowe zastosowania obejmują: Montaż metalowych części i komponentów, aeronautyka, montaż sprzętu AGD, prace wykończeniowe, produkcja szkła, cięcie małych suchych lub lekko naoliwionych części, wtryskiwanie i formowanie tworzyw sztucznych, konserwacja.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X42B); Kat. II