Drukuj
Rękawice przemysłowe, olejoodporne, HyFlex® 11-917 / 11-919
Dostawca: Ansell
11-917/7 11-917/8 11-917/10 11-917/9 11-919/7 11-919/8 11-919/10 11-919/9 11-917/6 11-919/6 11-917/11 11-919/11
ANSE11-917/7EA 468 PLN
ANSE11-917/7 ANSE11-917/8 ANSE11-917/10 ANSE11-917/9 ANSE11-919/7 ANSE11-919/8 ANSE11-919/10 ANSE11-919/9 ANSE11-917/6 ANSE11-919/6 ANSE11-917/11 ANSE11-919/11
Rękawice przemysłowe, olejoodporne, HyFlex® 11-917 / 11-919
Rękawice
Te bezszwowe nylonowe wkładki z powłoką ¾ lub pełnym nitrylowym powleczeniem zapewniają dużą elastyczność i zręczność, zapewniając optymalny komfort użytkowania.
  • Szorstka powłoka nitrylowa
  • Drobne i rozciągliwe ściegi dla doskonałego komfortu
  • Elastyczna dzianina zapewnia idealne dopasowanie
  • Doskonała odporność na ścieranie
  • Pokryty warstwą odporną na zanieczyszczenia trzymanych przedmiotów
  • Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100
Idealny do montażu sprzętu AGD, ogólnego serwisu i konserwacji fabryki, produkcji lekkich metali i manipulacji, produkcji metalu i kontroli jakości.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4121A); Kat. II
Dopuszczone do kontaktu z żywnością