Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-727
Dostawca: Ansell
11-727/8 11-727/9 11-727/6 11-727/7 11-727/10 11-727/11 11-727/5
ANSE11-727/8EA 790 PLN
ANSE11-727/8 ANSE11-727/9 ANSE11-727/6 ANSE11-727/7 ANSE11-727/10 ANSE11-727/11 ANSE11-727/5
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-727
Rękawice
Te dzianinowe bezszwowe wkładki z przędzą technologiczną INTERCEPT™ i powłoką PU łączą w sobie doskonały komfort i mobilność z optymalną ochroną przed przecięciem.
  • Najlepsza w swojej klasie ochrona przed przecięciem i większy komfort i zręczność
  • Powłoka na dłoni poprawia chwyt pracownika i wydłuża żywotność rękawicy w warunkach abrazyjnych
  • Niepowlekany tył pozwala dłoni oddychać
  • Szara powłoka ukrywa brud w środowiskach z narażeniem na brud
INTERCEPT ™ to wyspecjalizowana technologia dziania, która łączy sztuczne, syntetyczne i naturalne włókna w wysokiej jakości przędzy. Zapewnia to wysoki poziom ochrony dzięki wyjątkowej wygodzie i zręczności.
Idealne do montażu sprzętu AGD, ogólnej konserwacji, produkcji szkła, produkcji urządzeń medycznych, wtrysku tworzyw sztucznych i formowania oraz wstępnego montażu. Nadaje się również do obróbki przedmiotów o ostrych krawędziach i do cięcia małych suchych lub lekko naoliwionych części.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4342B); Kat. II