Drukuj
VWR®, Odgazowywacze, PTFE AF
Dostawca: COLLECTION PREFIX HPLC
0003-6626 0003-6625
HPLC0003-6626EA 21490 PLN
HPLC0003-6626 HPLC0003-6625
VWR®, Odgazowywacze, PTFE AF
Degazery
Odgazowywanie On-Line, co udowodniono, jest bardziej efektywne w usuwaniu rozpuszczonych gazów z fazy ruchomej od usuwania ultradzwiękiem lub przepłukiwania helem. Jednocześnie przez jednostkę może być odgazowanych do pięciu rozpuszczonych substancji. Wyjątkowo niski poziom każdego kanału PTFE AF (480 μl) zapewnia bardzo szybką kalibrację oraz krótkie czasy rozruchu.
  • Znacząco skrócona kalibracja / czas rekalibracji
  • Prosty w obsłudze
  • Krótkie czasy osiągania podciśnienia, zwylke 3 minuty
  • PTFE AF posiada możliwość usuwania pierwotnych bąbelków powietrza
ZHCR (Zero Hysteresis Constant Run) krokowy silnik napędzający pompę próżniową, został specjalnie zaprojektowany do odgazowywania membran w ruchomych fazach HPLC. Ta opatentowana technologia pozwala by On-Line Degasser utrzymywał praktycznie stałą próżnię niezależnie od rodzaju odgazowywanego ładunku. Wahania wartości wyjściowych na skutek histerezy próżniowej są eliminowane poprzez brak pompy wielokronego startu i stopu.
Wydajność odgazowywania: ~2 ppm O₂ at 1 ml/min