Drukuj
Butelki z szeroką szyjką i zakrętką
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41324012 41324006 41324030 41324072 41324054 41324018 41324066 41324048 41324036
HECH41324012EA 879 PLN
HECH41324012 HECH41324006 215-2193 201-0495 201-0496 201-0497 201-0498 HECH41324048 HECH41324036
Butelki z szeroką szyjką i zakrętką
Butelki i butle Butelki szklane
Butle ze szkła bezbarwnego z szerokim otworem, z czarnym korkiem PP. Idealne do próbkowania, przechowywania i transportu proszków i past.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne.
  • Do zastosowań, które nie wymagają wysokich naprężeń cieplnych.
  • Okrągły gwint zgodny z DIN168