Drukuj
Akcesoria do nasadek zabezpieczających SCAT
Dostawca: S.C.A.T.
160506 107044 107045 107620 107802 107803 107804 107806 107807 107808 107810 107814 107816 107817 107820 107823 107824 117816 107046 107047 160501 160502 106490 107680 160523 350110 450110
590-0826EA 114 PLN
590-0826 590-0528 590-0529 590-0555 590-0580 590-0581 590-0582 590-0584 590-0585 590-0586 590-0587 590-0591 590-0593 590-0594 590-0597 590-0600 590-0601 554-4730 SCTV107046 SCTV107047 554-2211 SCTV160502 SCTV106490 SCTV107680 SCTV160523 SCTV350110 SCTV450110
Akcesoria do nasadek zabezpieczających SCAT
Nakrętki Zawory bezpieczeństwa i nakrętki zabezpieczające do odpadów
Helpful supplies for the safe use of SCAT and SymLine products Safety Caps and Safety Waste Caps.
  • SCAT connectors are available in the following versions:
  • Conical connectors
  • Y-connectors
  • Tube connectors
  • Blind plugs
  • Capillary connector
SCAT thread adapters are ideal for connecting safety caps, safety waste caps, funnels, canisters, or other disposal and supply units.