Drukuj
VWR® Kleszcze
Dostawca: VWR
VWR®
232-0153EA 221 PLN
232-0153 232-0152 232-0151 232-0150 232-0155 232-0154
VWR® Kleszcze
Pincety
PTFE, białe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, obojętne, nieklejące
  • Odporne na temperaturę od -200 do +80 ° C
  • Gładka powierzchnia zapobiega zanieczyszczeniu i umożliwia łatwe czyszczenie