Dyski do oznaczania antybiotyków Whatman
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
Przeznaczone do określania rodzaju czynnika przyczynowego chorób zakaźnych i kontrolowania ich wrażliwości na antybiotyki i środki chemioterapeutyczne in vitro za pomocą metody oznaczenia strefy inhibicji. Antybiogram umożliwia racjonalną i selektywną chemioterapię. Krążki testowe pokryte są środkami chemioterapeutycznymi, umieszczone na zaszczepionej pożywce agarowej i inkubowane. Rozmiar strefy inhibicji jest miarą skuteczności substancji.
- Jednolitej grubości miękkie okręgi, odpowiednie do absorpcji roztworów testowych, w testach na antybiotyki
- 440 g/m² i 920 µm
The antibiogram allows rational and selective chemotherapy. The test discs can be coated with chemotherapeutic agents, placed on the innoculated nutrient agar and incubated. The size of the inhibition zone is a measure for the effectiveness of the substances.