Drukuj
Dozowniki butelkowe i titratory, opus®
Dostawca: HIRSCHMANN
9581020 9581050 9582020 9582050 9581010 9582010
613-0755EA 11830 PLN
613-0755 613-0756 613-0761 613-0762 613-1594 613-1596
Dozowniki butelkowe i titratory, opus®
Dozowniki butelkowe
Bezpieczne i niezawodne zapewniają bardzo dużą czułość i precyzję dozowania sterowaną napędem silnikowym. Urządzenia te sterowane są przez ekran dotykowy, który daje pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami.
  • Controllers feature menu guided user instructions with tab cards on a remote, coloured TFT touch screen
  • Funkcja krokowa oferuje możliwość dozowania kilka przyrostów objetości z jednego napełnienia cylindra
  • Wyposażone w złożone ceramiczne uszczelki tloków dla doskonałej trwałości i ochrony elektronicznej. Zawór zwrotny przy podstawie pomaga zmniejszyć koszty poprzez umożliwienie oprózniania bez straty odczynnika
  • Opcjonalnia silikonowa platforma starannie organizuje miejsce pracy przez bezpieczne połączenie butelki i pompy, zapewnienia dogodne miejsca na umieszczenie kontrolera
  • Opcje: Akumulator dzieki któremu nie ma potrzeby ciagłego dostępu do źródła prądu, wybór języka (angielski, niemiecki, francuski oraz hiszpański), możliwość zmiany szybkości ssania i dozowania cieczy, mozliwość zmiany 10 różnych ustawień pamięci co zwiększa wszechstronność urządzenia
Interfejs RS232 i USB
Dokładność: 0,6% - Dozownik 10/20/50 ml; 0,5% - Titrator 20/50 ml
Precyzja (CV): 0,2% - Dozownik 10/20/50 ml; 0,07/0,07/0,05% - Titrator 10/20/50 ml
Informacje do zamówienia: Supplied as complete kits with bottle-top mounted pump, free-standing display and individual certificate of calibration.