Drukuj
dNTP
Dostawca: VWR Chemicals
733-1363EA 362 PLN
733-1363 733-1364 733-1854 733-1855 733-2846
dNTP
Odczynniki do kwasów nukleinowych Nukleotydy
Gotowe do zastosowania w biologii molekularnej zestawy dNTP. Dostępne w postaci mixu dNTP zaprojektowanego w celu zmniejszenia ryzyka kontaminacji przy pipetowaniu lub jako zestawy czterech oddzielnych nukleotydów w stężeniu 100 mm. Oba rozwiązania są wygodne do zastosowania w reakcjach polimeryzacji, znakowania i sekwencjonowania DNA.
  • Badane funkcjonalnie przy użyciu PCR
  • Czystość >99% badana przy użyciu HPLC
  • Dostarczane w roztworze o pH 7,3 - 7,5