Drukuj
Cell culture chambers, Nunc™ EasyFill™ cell factories
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
140000 140250 140360 140400 140410
734-2242EA 1730 PLN
734-2242 734-1443 734-1445 734-1444 734-2710
Cell culture chambers, Nunc™ EasyFill™ cell factories
Bioreaktory
Polistyren, sterylny. Fabryki komórek EasyFill™ posiadają jeden duży i jeden mały otwór w każdej z komór, dzięki temu są wszechstronne i łatwe w użyciu. Fabryka komórek EasyFill™ wypełnia przestrzeń pomiędzy badaniami na małą skalę i produkcją GMP na dużą skalę. Mogą być używane samodzielnie bez akcesoriów lub przy użyciu połączeń plug and play do szybkiego podłączenia rurek i filtrów, wyraźnie redukując ryzyko kontaminacji. Systemy EasyFill™ są dostępne z 1, 2, 4 lub 10 poziomami komór hodowlanych, dając w sumie powierzchnię hodowli od 630 do 6300 cm².
  • Uniwersalne - szeroki otwór umoż