Drukuj
Bloki termiczne, Heidolph
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
505-80067-00 505-80069-00 505-80071-00 505-80073-00 505-80075-00 505-81200-00 505-80067-01 505-80082-00 505-80080-00
442-0636EA 2560 PLN
442-0636 442-0637 442-0638 442-0639 442-0640 442-0658 HEID505-80067-01 HEID505-80082-00 HEID505-80080-00
Bloki termiczne, Heidolph
Bloki grzewcze Bloki - akcesoria
Bezpieczny, szybki i efektywny sposób na podgrzewanie i mieszanie kolb okrągłodennych od 10 ml do 5 litrów. Nadają się do zastosowania ze wszystkimi płytami grzewczymi ze średnicą do 145 mm. Bloki Heat-On zastępują łaźnie olejowe i płaszcze grzejne. Wykonane z litego aluminium zapewniają doskonałe przewodzenie ciepła, ochraniają płyty grzewcze i zapobiegają rozlaniu czyniąc chemię bezpieczniejszą. Unikalny design zapobiega pękaniu kolb przy maksymalnym kontakcie powierzchni.
  • Oszczędność poprzez usunięcie potrzeby brudnego oleju i kosztów jego utylizacji.