Kity do ekstrakcji żelu, E.Z.N.A.®
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
Oczyszczanie DNA przy pomocy żelu jest popularną techniką używaną do izolacji specyficznych fragmentów DNA. Większość metod nie pozwala na całkowite usunięcie agarozy (co może prowadzić do problemów podczas późniejszych zastosowań oczyszczanego materiału), fragmentują DNA bądź mają niską wydajność.
- Odzyskiwanie DNA z żelu agarozy poniżej 15 minut
- Zoptymalizowane bufory gwarantują wysoką czystość DNA
- Organiczna ekstrakcja nie jest wymagana
- Oczyszony DNA może być użyty do różnych aplikacji
Kit E.Z.N.A.® Gel Extraction Kit z technologią HiBind® DNA spin-column pozwala odzyskać prążki DNA od 70 pz do 20 kpz z żeli agarozowych z wydajnością do 85%. Kit E.Z.N.A.® MicroElute Gel Extraction jest przeznaczony do oczyszczania fragmentów DNA z żeli agarozowych małymi pojemnościami eluentu (10 do 15 µl).
Kolumny Q-Spin nie mają zatyczek, co ułatwia szybkie oczyszczenie wielu próbek. Kolumny posiadają wysoką wydajność i mogą byc użyte do wirowania. Kolumny V-spin posiadają zatyczki i standardowe wyjścia Luer na dole, dzięki czemu można je szybko i szczelnie podłączyć do podciśnienia lub strzykawek z końcówką Luer. Mogą byc używane do wirowania i do próżni.