Drukuj
VWR® Wymazówki
Dostawca: VWR Collection
149-0334EA 979 PLN
149-0334 149-0338 149-0339
VWR® Wymazówki
Wymazówki Wymazówki do próbkowania
Wymazówki 100 ppi z poliuretanową pianką oraz 100% polipropylenowym uchwytem. Niektóra posiadają polipropylenowy uchwyt wzmacniany niebieskim włóknem szklanym dla dodatkowej sztywności, szczególnie do użytkowania w środowiskach krytycznych.
  • Do użytkowania w środowiskach kontrolowanych
  • Odporne na większość rozpuszczalników
  • Nie są szorstkie, co zapewnia ochronę delikatnych elementów
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904