Drukuj
VWR®, Wymazówki krytyczne, z główkami „Pianka na bawełnie”.
Dostawca: VWR Collection
149-0335EA 1150 PLN
149-0335 149-0336
VWR®, Wymazówki krytyczne, z główkami „Pianka na bawełnie”.
Wymazówki Wymazówki do próbkowania
Jednorazowe wymazówki z końcówką piankowo-bawełnianą (100% pianka poliuretanowa - 100 ppi) i drewnianym uchwytem.
  • Połączenie korzyści wymazówek piankowych i bawełnianych.
  • Zewnętrzna strona pianki odporna na ścieranie i większość rozpuszczalników.
  • Bawełniany rdzeń jest bardzo chłonny
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ 149-0335 149-0336
Environmentally Preferable
Długość uchwytu 152 mm 152 mm
Średnica uchwytu 2,5 mm 2,5 mm
Długość główki bawełnianej 20 mm 24 mm
Średnica główki bawełnianej 6,5 mm 9,5 mm
Total length 171,0 mm 176,0 mm