Drukuj
Homogenizator, POLYTRON®, PT 3100D
Dostawca: Kinematica
POLYTRON®
431-0141EA 13020 PLN
431-0141 441-0750 431-0160
Homogenizator, POLYTRON®, PT 3100D
Homogenizatory Homogenizatory stacjonarne
Model stojący, cyfrowy, zakres objętości 0,1 ml do 10 litrów. Mocna jednostka do wielu zastosowań dyspersji i homogenizacji w laboratorium wykorzystująca zasadę rotor/stator. Sprzęt można kontrolować zdalnie za pomocą komputera PC wykorzystując załączony software i wybór trybu AUTO.
  • Bezpieczny system szybkozłącza dla szybkiej wymiany agregatów syspersyjnych
  • Inteligentna kontrola dla zapewnienia stałej prędkości niezależnej od zmian obciążenia
  • Miękki start, ochrona przed przeładowaniem i stabilizacja prędkości
  • Trzy tryby pracy: Standard, Timer i Auto
  • Wyświetlacz LCD i klawiatura dają lepszy interfejs uzytkownika pozwalający ustawiać i przeglądać parametry pracy.
Certyfikaty: Klasa ochrony IP zgodna z DIN EN 60529: IP 20. Bezpieczeństwo zgodnie z EN/IEC 61010
Informacje do zamówienia: Jednostka dostarczana z oprogramowanie PC i kable połączeniowe do PC. Agregaty dyspersyjne i statywy muszą zostać zakupione osobno.