Drukuj
Izolacja Genomowego DNA z bakterii, E.Z.N.A.® Bacterial DNA Kit
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
D3350-02 D3350-00 D3350-01
D3350-02EA 3120 PLN
D3350-02 D3350-00 D3350-01
Izolacja Genomowego DNA z bakterii, E.Z.N.A.® Bacterial DNA Kit
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
Kit E.Z.N.A.® Bacterial DNA pozwala na szybka izolację DNA całkowitego z różnych gatunków bakterii. Kity są zoptymalizowane dla ilości do 1x10⁹ komórek na kolumnę. Nie ma etapu ekstrakcji organicznej, co pozwala na redukcję zużycia plastików i procesowanie wielu próbek jednocześnie. Komórki bakteryjne są hodowane do fazy log i zbierane. Ściana komórkowa jest poddawana trawieniu lizozymem i homogenizacji kulkami, a także trawieniu proteazą. Ustalane sa warunki wiązania i próbka jest nakładana na kolumnę HiBind DNA. Dwa etapy płukania usuwają pozostałości soli i zanieczyszczenia białkowe, po czym DNA jest wymywany przy pomocy buforu elucyjnego i wody. Oczyszczony DNA może byc bezpośrednio zastosowany do dalszych aplikacji bez potrzeby dalszego oczyszczania.
  • Dostępne dla większości bakteryjnych szczepów
  • Izolacja DNA (po lizie) w mniej niż 20 minut
  • Zoptymalizowane bufory gwarantują czyste DNA
  • Brak organicznej ekstrakcji
  • Oczyszczone DNA jest dostępne do większości aplikacji