Izolacja Genomowego DNA z gleby, E.Z.N.A.® DNA Kit z Gleby
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
Kit E.Z.N.A.® Soil DNA jest przeznaczony do izolacji komórkowego DNA o wysokiej czystości z próbek gleby zawierających kwasy huminowe i inhibitory PCR. Kitu z powodzeniem używano do izolacji DNA z bakterii, których komórki trudno poddają się lizie, grzybów i alg bytujących w próbkach gliniastych, piaszczystych, z zawartością kredy, ilastych. Wyizolowany DNA może stastać użyty do różnych aplikacji, jak PCR, Southern blotting, czy analiza SNP.
- Izolacja DNA w 1 godzinę
- Zoptymalizowane buffory gwarantują czyste DNA
- Oczyszczone DNA dostępne do większości aplikacji