Drukuj
VWR® Kolby płaskie dno ze standardowym szlifowanym złączem
Dostawca: VWR Collection
201-1381EA 93.5 PLN
201-1381 201-1380 201-1382 201-1383 201-1384 201-1344 201-1348 201-1360 201-1361
VWR® Kolby płaskie dno ze standardowym szlifowanym złączem
Kolby Kolby płaskodenne
Szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Niedroga alternatywa dla szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych. Z białym obszarem opisowym i nadrukowanym numerem katalogowym dla wygodnego zamawiania.
DIN 12348
Certyfikaty: DIN 12348