Drukuj
Izolacja Genomowego DNA z tkanek, E.Z.N.A.® DNA Kit z Tkanek
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
D3396-01 D3396-02 D3396-00
D3396-01EA 867 PLN
D3396-01 D3396-02 D3396-00
Izolacja Genomowego DNA z tkanek, E.Z.N.A.® DNA Kit z Tkanek
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
Kit E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit zapewnia szybkę i ekonomiczną metodę izolacji DNA w różnorodnych próbek włączając świeże lub mrożone komórki i tkanki zwierzęce. Po lizie proces oczyszczania DNA trwa mniej niż 30 minut. W takim czasie można uzyskać DNA z nawet 30 mg tkanek przy użyciu prostego protokołu tkankowego DNA E.Z.N.A.®. Kit umożliwia jednoczesną pracę nad pojedynczymi bądź wieloma próbkami. Nie ma potrzeby ekstrakcji z fenolem/chloroformem lub czasochłonnych kroków jak wytrącanie etanolem. DNA oczyszczony przy pomocy kitu E.Z.N.A.® Tissue DNA może być użyty do PCR, Southern blotów i trawienia enzymami restrykcyjnymi.
  • Izolacja DNA ze swieżych oraz zamrożonych próbek
  • Pełny proces 30 mg tkanek (po lizie) w mniej niż 20 minut
  • Oczyszczone DNA odpowiednie do większości aplikacji
  • Wysoka czystość DNA dzieki optymalizacji buforów
  • Brak organicznej ekstrakcji