Drukuj
VWR® Shoe Covers, SPP/CPE
Dostawca: VWR Collection
113-8282EA 318 PLN
113-8282 113-8283 113-9052
VWR® Shoe Covers, SPP/CPE
Odzież jednorazowa
These disposable shoe covers are made from a non woven, SPP fabric with a CPE laminated sole.
  • No seam under the foot
  • Different coloured sole (white, blue or black)
Dł.×Wys.: 410×170 mm
Waga: 40 g/m² (SPP), 80 g/m² (CPE sole)
* Rozmiar uniwersalny.
Sposób pakowania: 10 sztuk w paczce, 10 wiązek w torbie, 4 torby w skrzynce.