Drukuj
Mieszadło magnetyczne, Topolino
Dostawca: IKA
Topolino
442-0601EA 0 PLN
442-0601
Mieszadło magnetyczne, Topolino
Mieszadła Mieszadła magnetyczne
Mini magnetic stirrer with durable brushless motor for mixing small quantities.
  • Continuously adjustable speed range
  • Powerful magnets for strong magnetic coupling
  • Can be used at 5 to 40 °C (80% relative humidity), in an incubator or cold room
Certyfikaty: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21