Drukuj
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Phenyl-4-piperidinol
H55418.03 H55418.06
H55418.03EA 488 PLN
H55418.03 H55418.06
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 99%
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Formuła: C₁₁H₁₅NO
Temp. topnienia: 157…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006000
Numer CAS: 40807-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 255-089-0